Learn More
HUBER Couplage d’adaptateur de pompe
Description
Adaptateur de pompe CPL KISS E, CC-E et bains 208B à 225B et K12 à K25
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | MPC-E, CC-E et bains 208 B à 225 B et K12 à K25 |
| Comprend | Connecteurs de tuyau NW12 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Kit de pompe |