Learn More
Buerkle™ Station de pompage pour pompe AccuOne / EnergyOne
Code produit 11941581 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
Profondeur d’immersion :50 cm
Profondeur d’immersion :70 cm
Profondeur d’immersion :100 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
11941581 Profondeur d’immersion :100 cm 1 pièce
11991591 Profondeur d’immersion :50 cm 1 pièce
11901601 Profondeur d’immersion :70 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11941581 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 59003100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour faciliter le transfert de petites quantités de milieux aqueux jusqu’à 300 mPas à partir de boîtes, barils et récipients à col étroit avec une ouverture minimale de 32 mm.
  • Accessoire pour station de pompage uniquement
  • Disponible pour trois longueurs submersibles différentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (métrique) Profondeur d’immersion :100 cm
Nb par paquet 1 de chaque
Type Station de pompage
Applications Distribution d'acides et de bases
À utiliser avec Pompe AccuOne / EnergyOne