Description
Convient au transvasement, à la décantation et au vidange de boîtes et de fûts. La pompe manuelle est utilisée pour créer une pression qui force le liquide hors du récipient. La pompe à récipient PumpMaster est montée sur le récipient à l’aide d’un bouchon flexible de diamètre variable et réglable. Complet avec trois bouchons de différentes tailles
Spécification
Spécification
| Applications | Liquides non agressifs |
| Description | Rouge |
| Débit | 8 L/min |
| Comprend | 3 bouchons de différentes tailles |
| À utiliser avec | Baril, boîte |
| Profondeur (métrique) | 95 cm |
| Longueur du tube de pompe | 950 mm |
| Propriétés de résistance | Produits chimiques |
| Type | Pompe à récipient |
| Diamètre d’ouverture du tambour | de 46,5 à 60 mm |
| Afficher plus |