Learn More
Buerkle™ Pompe pour récipients PumpMaster
Code produit 15106705 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Rouge
Vert
Applications:
Acides et liquides chimiques
Liquides non agressifs
Liquides pétrochimiques
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Applications Conditionnement
15106705 Vert Acides et liquides chimiques 1 pièce
10264972 Bleu, gris Liquides pétrochimiques 1 pièce
10693693 Rouge Liquides non agressifs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15106705 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 52021000
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
La pompe pour récipients Buerkle™ PumpMaster est idéale pour l’aspiration, la décantation et la vidange des boîtes et des barils.
La pompe manuelle est utilisée pour créer une surpression qui force le liquide hors du récipient. Le robinet d’arrêt permet également l’extraction de petites quantités de liquide. La pompe à récipient PumpMaster est montée sur le récipient à l’aide d’un bouchon flexible de diamètre variable et réglable. Aucun adaptateur de filetage spécial n’est requis. PumpMaster convient à toutes les ouvertures de récipients commerciaux d’un diamètre compris entre 46,5 et 60 mm. Le tube d’immersion présente une longueur de 95 cm et peut être raccourci en fonction de la taille du récipient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Acides et liquides chimiques
Description Vert
Débit 8 L/min
Comprend 3 bouchons de différentes tailles, joints FKM
Longueur du tube de pompe 950 mm
Propriétés de résistance Produits chimiques
Diamètre d’ouverture du tambour de 46,5 à 60 mm
Matériau Polyéthylène, polypropylène
Couleur Vert
Type de produit Pompe à récipient
À utiliser avec (équipement) Baril, boîte