Learn More
JULABO™ Bains-marie PURA™
BIOPHARMA
Code produit 16226601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,8 à 4,5 L
1,4 à 9,5 L
2 à 14 L
3,4 à 25,5 L
4,8 à 36 L
Modèle:
PURA&trade ; 10
PURA&trade ; 14
PURA&trade ; 22
PURA&trade ; 30
PURA&trade ; 4
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
16226601 2 à 14 L PURA&trade ; 14 1 pièce
16206601 0,8 à 4,5 L PURA&trade ; 4 1 pièce
16216601 1,4 à 9,5 L PURA&trade ; 10 1 pièce
16236601 3,4 à 25,5 L PURA&trade ; 22 1 pièce
16246601 4,8 à 36 L PURA&trade ; 30 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16226601 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9550514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1081.00€ / 1 pièces
    Économisez 314.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
PURA™ Les bains-marie permettent de travailler facilement et en toute sécurité en laboratoire. Offrir une stabilité thermique de ±0,15 °C. et une plage de températures de fonctionnement de +18 °C à 99,9 °C, ce qui permet un large éventail d'applications.
  • Simplicité d’utilisation
  • Affichage lumineux
  • Interrupteur secteur protégé contre les éclaboussures
  • Protection intégrée contre le fonctionnement à sec
  • Aucun élément perturbateur dans le bain
  • Plateforme incluse de série
  • Minuteur intégré
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Poignées ergonomiques encastrées
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Capacité (métrique) 2 à 14 L
Affichage LED numérique
Capacité de chauffage 1,8 kW
Comprend Signal d'alarme acoustique et optique
Matériau Acier inoxydable
Modèle PURA&trade ; 14
Précision de la température ± ; 0,15°C
Résolution de la température 0,1° ;
Longueur (métrique) 35 cm
Longueur (métrique) intérieure 27 cm
Largeur (métrique) 42 cm
Largeur (métrique) intérieure 33 cm
Hauteur (métrique) 22 cm
Profondeur (métrique) intérieure 14 cm
Poids (métrique) 8,5 kg