Learn More
JULABO™ Bains-marie PURA™
BIOPHARMA
Code produit 16246601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,8 à 4,5 L
1,4 à 9,5 L
2 à 14 L
3,4 à 25,5 L
4,8 à 36 L
Modèle:
PURA&trade ; 10
PURA&trade ; 14
PURA&trade ; 22
PURA&trade ; 30
PURA&trade ; 4
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
16246601 4,8 à 36 L PURA&trade ; 30 1 pièce
16206601 0,8 à 4,5 L PURA&trade ; 4 1 pièce
16216601 1,4 à 9,5 L PURA&trade ; 10 1 pièce
16226601 2 à 14 L PURA&trade ; 14 1 pièce
16236601 3,4 à 25,5 L PURA&trade ; 22 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16246601 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9550530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00€
    1430.00€ / 1 pièces
    Économisez 480.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
PURA™ Les bains-marie permettent de travailler facilement et en toute sécurité en laboratoire. Offrir une stabilité thermique de ±0,15 °C. et une plage de températures de fonctionnement de +18 °C à 99,9 °C, ce qui permet un large éventail d'applications.
  • Simplicité d’utilisation
  • Affichage lumineux
  • Interrupteur secteur protégé contre les éclaboussures
  • Protection intégrée contre le fonctionnement à sec
  • Aucun élément perturbateur dans le bain
  • Plateforme incluse de série
  • Minuteur intégré
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Poignées ergonomiques encastrées
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Capacité (métrique) 4,8 à 36 L
Affichage LED numérique
Comprend Signal d'alarme acoustique et optique
Matériau Acier inoxydable
Modèle PURA&trade ; 30
Précision de la température ± ; 0,15°C
Résolution de la température 0,1° ;
Longueur (métrique) 35 cm
Longueur (métrique) intérieure 27 cm
Largeur (métrique) 86 cm
Largeur (métrique) intérieure 77 cm
Hauteur (métrique) 26 cm
Poids (métrique) 14,5 kg