Learn More
Giese™ Billes en agate pure
Code produit 15349282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
3mm
5 mm
7mm
10mm
15 mm
20mm
25 mm
30 mm
40mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15349282 2 mm 1 pièce
11839590 3mm 1 pièce
11849590 5 mm 1 pièce
10208950 7mm 1 pièce
10269040 15 mm 1 pièce
10350311 10mm 1 pièce
10116960 20mm 1 pièce
11859590 25 mm 1 pièce
11843360 30 mm 1 pièce
11853360 40mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15349282 Fournisseur Giese™ Code fournisseur 604K002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bille en agate φ 3 à 40mm
• Agate du Brésil de 1er choix
• Bille en agate
• Bille
Spécification
Type de produit Perles d'agate
Diamètre (métrique) 2 mm
Matériau Agate