Learn More
BUCHI Système de chromatographie pure
Code produit 17527306 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD
Flash/UV
Flash/UV/ELSD
Préparation HPLC/UV-Vis
Pression max.:
300 bars (4 350 psi)
50 bars (725 psi)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Pression max. unitSize
17527306 Flash/UV 50 bars (725 psi) 1 pièce
17829842 Flash/UV/ELSD 50 bars (725 psi) 1 pièce
18568034 Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
17742709 Préparation HPLC/UV-Vis 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
17783939 Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17527306 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11C81000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Extrêmement compact et utilisable en dehors de la hotte. Choisissez parmi les systèmes flash ou la HPLC flash/préparative combinée, capable de purifier à petite ou grande échelle des mélanges complexes. La détection UV est standard, ou vous pouvez ajouter la détection ELS pour détecter tous les composés.
  • Espace pur. Sécurité absolue. La simplicité à l'état pur.
  • plateforme de solvant embarquée à faible encombrement
  • Supports de cartouches/colonnes à l'avant du système
  • Perte d'échantillon minimale pour ELSD (30 µL/min)
  • Baie de collecte de fractions fermée
  • Capteurs de fuite et de pression pour plus de sécurité
  • Contrôle à distance possible depuis un PC, une tablette ou un smartphone
  • Toutes les parties importantes sont facilement accessibles pour le nettoyage.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (application) Séparations
    Hauteur (métrique) 680 mm
    Hertz 50-60 Hz
    Longueur (métrique) 570 mm
    Matériau Protection de sonde acier inoxydable
    Pression max. 50 bars (725 psi)
    Type Flash/UV
    Tension 100/240 V
    Largeur (métrique) 365 mm
    Granulométrie 40 à 63 ans μm