Learn More
BUCHI Système de chromatographie pure
Code produit 18568034 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD
Flash/UV
Flash/UV/ELSD
Préparation HPLC/UV-Vis
Pression max.:
300 bars (4 350 psi)
50 bars (725 psi)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Pression max. Conditionnement
18568034 Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
17527306 Flash/UV 50 bars (725 psi) 1 pièce
17829842 Flash/UV/ELSD 50 bars (725 psi) 1 pièce
17742709 Préparation HPLC/UV-Vis 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
17783939 Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD 300 bars (4 350 psi) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18568034 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11C85000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Extrêmement compact et utilisable en dehors de la hotte. Choisissez parmi les systèmes flash ou la HPLC flash/préparative combinée, capable de purifier à petite ou grande échelle des mélanges complexes. La détection UV est standard, ou vous pouvez ajouter la détection ELS pour détecter tous les composés.
  • Espace pur. Sécurité absolue. La simplicité à l'état pur.
  • plateforme de solvant embarquée à faible encombrement
  • Supports de cartouches/colonnes à l'avant du système
  • Perte d'échantillon minimale pour ELSD (30 µL/min)
  • Baie de collecte de fractions fermée
  • Capteurs de fuite et de pression pour plus de sécurité
  • Contrôle à distance possible depuis un PC, une tablette ou un smartphone
  • Toutes les parties importantes sont facilement accessibles pour le nettoyage.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (application) Séparations
    Hauteur (métrique) 680 mm
    Longueur (métrique) 570 mm
    Matériau Protection de sonde acier inoxydable
    Pression max. 300 bars (4 350 psi)
    Type Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD
    Tension 100/240 V
    Largeur (métrique) 365 mm
    Granulométrie 5 à 20 μm
    Fréquence 50/60 Hz