Learn More
BUCHI Système de chromatographie Pure Essential
Code produit 18802722 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Structure:
Avec détecteur
Sans détecteur
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Structure Conditionnement
18802722 Sans détecteur -
18087401 Avec détecteur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18802722 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11C90020
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Le système de chromatographie Pure Essential se concentre sur l'essentiel pour toute application flash de base. La conception de l'instrument, sa modularité et sa facilité d'utilisation vous permettent de faire vos premiers pas dans l'automatisation et de profiter d'une vitesse accrue et de possibilités infinies.
Effectuer des séparations simples
De nombreuses séparations de flash ne nécessitent qu'une configuration de base. Au minimum, une pompe pour assurer un flux régulier de solvant et d'échantillon, et éventuellement un détecteur UV et un collecteur de fractions :
  • Le système de chromatographie Pure Essential bénéficie d'une conception et d'une configuration simples.
  • L'encombrement réduit de l'instrument permet de le placer même dans des laboratoires encombrés, et sa robustesse le rend extrêmement fiable.
  • Simple mais puissant et sûr grâce à une pompe de 50 bars (725 psi), des capteurs de pression et des régulateurs.
Une solution modulaire et évolutive qui s'adapte à vos besoins
  • Chaque début est petit. BUCHI vous accompagne à chaque étape de votre parcours de recherche et vous offre une flexibilité maximale pour votre étape de purification :
  • Les possibilités d'extension comprennent l'ajout d'un détecteur UV et d'un collecteur de fractions au Pure Chromatography C-900.
  • Il n'y a pas de limites quant à la taille des fractions collectées.
  • Des options supplémentaires vous permettent d'être flexible concernant le chargement de l'échantillon (liquide et solide) et le porte-cartouche (toute taille entre 4 et 5000 g).
Chromatographie facile à utiliser, prête à l'emploi
Les systèmes de chromatographie Pure Essential rendent les séparations flash plus faciles que jamais ; Cela est dû à plusieurs caractéristiques clés liées au matériel et aux logiciels :
  • Navigation intuitive assurée par un logiciel novateur et à la pointe de la technologie (méthodes, données d'exécution et paramètres généraux).
  • Tous les tubes et composants de l'instrument sont facilement accessibles et permettent à l'utilisateur de suivre et de contrôler le déroulement du processus.
  • L'automatisation simplifie l'ensemble du processus de séparation. Il favorise un fonctionnement sûr et efficace et réduit les inquiétudes liées aux événements imprévus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Sans détecteur
Type Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD