Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Connecteur Pure Fit™ SIB™
Description
- Élimine les points de piégeage et de fuite qui peuvent survenir avec les systèmes d’assemblage traditionnels
- La conception interne unique élimine les vides ou l’espace mort qui peuvent entraîner une turbulence ou une stagnation du flux de liquide, ce qui peut créer un risque de prolifération bactérienne
- En polypropylène gamma-stable, sans BPA, d’origine non animale
- Entièrement compatible avec les dispositifs de fixations Pure-Fit™ et BarbLock™ pour une compression 360° complète
- Conforme à la norme USP classe VI et ISO
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche certifiée
- Disponible en plusieurs tailles
- Conception de transition à l’alésage intérieur lisse (SIB) total
- Compression complète à 360° sur l’ensemble du système de fixation
- Aucun vide excessif à l’interface ou dans le circuit du liquide
- Uutilise le système breveté de rétention et de scellage BarLock™
- Compatible avec les tubulures flexibles Saint-Gobain Sani-Tech™, C-Flex™ et PharMed™
- Exemples d’applications : assemblages à usage unique, fabrication biopharmaceutique, lignes de remplissage aseptiques et stériles, filtration, laboratoire général, remplissage final, échantillonnage de produits, transfert de liquides
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 12,7 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Fabrication de biopharmaceutiques, assemblage à usage unique |
| Quantité d’emballage | 25 conectores/paquete. |
| Couleur | Concluant |
| Type de produit | Connecteur de tubulure |