Learn More
DURAN™ Joint en silicone revêtu de PTFE PURE
BIOPHARMA
Code produit 16434954 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GLS 80
GL 25
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
16434954 GL 45 10 pièces
16424954 GL 25 10 pièces
16444954 GLS 80 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16434954 Fournisseur DURAN™ Code fournisseur 292482958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.86€
    73.04€ / 10 pièces
    Économisez 5.82€
    7% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Joints en silicone de haute qualité conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
  • Joints en silicone de haute qualité conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
  • Joint en silicone de haute qualité, revêtu de PTFE, pour une utilisation avec DURAN™ Bouchon à vis PURE Premium, GL 25
  • Conditionné en salle blanche
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle et dimensionnelle
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • USP <88 > Matériaux de qualité pharmaceutique de classe VI
Spécification
Couleur Ivoire clair, Gris
Description Joint en silicone revêtu de PTFE
Matériau Silicone durci au platine, PTFE
Épaisseur (métrique) 3 mm
Filetage (métrique) GL 45
À utiliser avec (équipement) Bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 23,5 mm