Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Capsules à disque PE
Code produit 30428870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm corps
33 mm corps
45,5 mm corps
Conditionnement:
150 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
30428870 33 mm corps 150 pièces
30428851 45,5 mm corps 150 pièces
30428839 16 mm corps 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428870 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur D25CUE0201H1H
Expédition estimée: 20-01-2027
Unités de filtration à usage unique, irradiables aux rayons gamma, conçues pour les assemblages stériles. Grâce à leurs membranes en PE hydrophobes, elles offrent des performances d'écoulement supérieures dans les applications de ventilation et de gaz comprimé. Compact et léger avec un 0,2 μmembrane de qualité stérilisante.
  • Conception compatible avec l'irradiation gamma pour une intégration parfaite dans des ensembles stériles à usage unique.
  • Les membranes en polyéthylène hydrophobe (PE) assurent des performances d'écoulement exceptionnelles dans les applications de ventilation et de gaz comprimé.
  • Incorpore un agent stérilisant de grade 0,2 μm membrane pour assurer une filtration fiable tout en présentant une perte de charge inférieure à celle des membranes PVDF.
  • Sa conception compacte et légère favorise une efficacité optimale des processus dans les opérations à petite échelle.
  • Conçue pour répondre aux exigences de filtration les plus strictes dans le secteur biopharmaceutique et d'autres applications critiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Type de filtre Capsule filtrante
Matériau (membrane) PE hidrofílico
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Type Bioreactor Respiradero
Diamètre (métrique) 33 mm corps