Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Capsules à disque en PTFE
Description
- PureFlo™ Les capsules en PTFE sont conçues pour les applications de filtration à usage unique et offrent stérilité et commodité dans les processus pharmaceutiques.
- La membrane hydrophobe en PTFE offre des performances fiables pour les applications de ventilation et de gaz comprimé.
- Les capsules sont autoclavables et répondent aux exigences strictes de stérilisation pour un usage pharmaceutique.
- Le degré de stérilisation 0,2 μLa membrane m assure une efficacité d'écoulement supérieure et réduit les pertes de charge par rapport à d'autres membranes comme le PVDF.
- Les composants d'origine animale sont exclus afin de respecter les normes de sécurité et les exigences de conformité de l'industrie.
- Les capsules offrent une résistance chimique robuste, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants.
- Chaque capsule est soumise à des tests d'intégrité rigoureux afin de garantir des performances constantes et fiables.
- Sa conception compacte et légère permet une intégration facile dans divers assemblages sans ajouter d'encombrement.
- Une gamme de tailles polyvalente soutient les efforts de mise à l'échelle tout au long des étapes du développement et de la fabrication des médicaments.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Capsule filtrante |
| Matériau (membrane) | PE hidrofílico |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Ventilación de garrafón |
| Diamètre (métrique) | 33 mm corps |