Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Mini-capsules PES série Z
Code produit 30428883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,45/0,2 μm
Conditionnement:
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
30428883 0,2 μm 30 pièces
30428857 0,45/0,2 μm 30 pièces
30428845 0,45 μm 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428883 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur MZPS020D2H2H
Expédition estimée: 06-01-2027
Unités de filtration hydrophiles et irradiables aux rayons gamma, conçues pour des assemblages stériles à usage unique. Avec un débit et une capacité de production supérieurs, une large compatibilité chimique et une grande adaptabilité. Ce sont des tests d'intégrité fiables avant et après utilisation pour les procédés biopharmaceutiques critiques.
  • PureFlo™ Les capsules PES de la série Z sont conçues pour des assemblages stériles à usage unique, assurant une filtration hydrophile pour les processus biopharmaceutiques critiques.
  • Sa conception irradiable aux rayons gamma permet une stérilisation efficace, garantissant la compatibilité avec les exigences pharmaceutiques les plus strictes.
  • Une capacité de débit et des performances d'écoulement supérieures améliorent l'efficacité opérationnelle des applications liquides.
  • La membrane hydrophile asymétrique en polyéthersulfone (PES) assure une filtration fiable et une compatibilité chimique avec une large gamme de substances.
  • Disponible avec un degré de stérilisation final de 0,1 ou 0,2 μm membrane, assurant une filtration efficace.
  • ZenFlo intégré en option™ Le préfiltre améliore les performances et l'efficacité.
  • Des matériaux et une conception soigneusement sélectionnés permettent des tests d'intégrité avant et après utilisation rapides et fiables pour les applications critiques.
  • Les options de taille évolutives simplifient la mise à l'échelle à toutes les étapes du développement et de la fabrication des médicaments.
  • Sa conception autoclavable assure une flexibilité dans les méthodes de stérilisation pour une utilisation optimisée.
  • Sa conception légère et compacte s'intègre parfaitement aux assemblages biopharmaceutiques sans ajouter d'encombrement.
  • Favorise une efficacité optimale des processus, minimisant les temps d'arrêt et soutenant la productivité dans les environnements exigeants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Capsule filtrante
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Type Mini cápsulas