Learn More
Invitrogen™ Kit de purification plasmidique Maxi exempt d’endotoxines PureLink™ Expi
Code produit 15768227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
25 préparations
4 préparations
Conditionnement:
10 pièces
25 préparations
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15768227 25 préparations 25 préparations
15756003 4 préparations 4 pièces
15722362 10 préparations 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15768227 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A31231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00€
    896.65€ / 25 préparations
    Économisez 99.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Purifiez l’ADN plasmidique exempt d’endotoxines dans la moitié du temps. Le kit de purification de plasmides Maxi sans endotoxines Invitrogen™ PureLink™ Expi permet une isolation rapide et simple de l’ADN plasmidique sans endotoxines à l’aide d’une résine échangeuse d’anions améliorée.
The PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit enables quick and simple isolation of endotoxin-free plasmid DNA using an enhanced anion exchange membrane. In as little as 90 minutes, purify up to 1.5 mg of high-quality plasmid DNA that is suitable for advanced transfection applications such as transfection of sensitive cells lines or genome engineering.
Advantages of the PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit include:
  • Simple and fast protocol – purification typically takes 90 minutes
  • High yield – isolate up to 1.5 mg of high quality plasmid DNA
  • Endotoxin-free plasmid – less than 0.1 EU/μg, ideal for sensitive applications
  • High purity – ultralow levels of protein, RNA, and genomic DNA contamination
  • Compatibility – suitable for use with ExpiCHO and Expi293 expression systems
  • Endotoxin-free components – elution buffer, water, and plasmid storage tubes that are free of endotoxin
Le kit de purification de maxi plasmides sans endotoxine PureLink Expi permet un isolement rapide et simple de l’ADN plasmidique sans endotoxine à l’aide d’une membrane échangeuse d’anions améliorée. En seulement 90 minutes, purifiez jusqu’à 1,5 mg d’ADN plasmidique de haute qualité qui convient aux applications de transfection avancées telles que la transfection de lignées cellulaires sensibles ou l’ingénierie génomique.
Les avantages du kit de purification de maxi plasmides sans endotoxine PureLink Expi comprennent :
• Protocole simple et rapide : purification en 90 minutes généralement
• Rendement élevé : isolement jusqu’à 1,5 mg d’ADN plasmide de haute qualité
• Plasmide sans endotoxine : inférieur à 0,1 EU/µg, idéal pour les applications sensibles
• Haute pureté : très faibles niveaux de contamination des protéines, de l’ARN et de l’ADN génomique
• Compatibilité : adapté aux systèmes d’expression ExpiCHO et Expi293
• Composants sans endotoxine : tampon d’élution, eau et tubes de stockage plasmidique exempts d’endotoxine
Protocole simple et rapide
Contrairement à d’autres systèmes de purification de plasmides sans endotoxine basés sur l’échange d’anions, le kit de purification des plasmides sans endotoxine PureLink Expi Maxi utilise la filtration par centrifugation ou par vide pour la clarification de lysat et la purification de l’ADN plasmide. Aucune attente pour les colonnes à écoulement par gravité et l’intégralité de la purification dure généralement 90 minutes (y compris l’étape de précipitation finale).
Plasmide sans endotoxine
Purifiez le plasmide sans endotoxine (0,1 UE/µg) idéal pour les applications sensibles telles que la transfection de cellules primaires, l’ingénierie génomique et la recherche sur la thérapie génique ou les vaccins plasmides in vivo.
Compatible avec les systèmes d’expression ExpiCHO et Expi293
Le plasmide purifié à l’aide du kit de purification de plasmides sans endotoxine PureLink Expi Maxi est entièrement compatible avec les systèmes d’expression de cellules de mammifères transitoires Gibco ExpiCHO et Expi293.
Une qualité supérieure grâce à des composants exempts d’endotoxine
Soyez assuré que le kit est de haute qualité et dispose de tampons d’élution sans endotoxine, d’eau et de tubes de stockage de plasmides supplémentaires pour plus de tranquillité d’esprit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage •Tampon de resuspension
• Indicateur de lyse
• RNase A
• Tampon de lyse
• Tampon de précipitation
• Tampon d’élimination d’endotoxines
• Tampon de nettoyage
• Tampon d’élution
• Tampon TE
• Colonne de filtration Expi Maxi
• Colonne de liaison d’ADN Expi Maxi
• Tubes coniques de 50 ml
Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de conserver plasmidiques
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne d’échange d’anions
Balance Maxi
Type d’échantillon Bactéries
Système d’expression Mammifère
À utiliser avec (application) Clonage, PCR
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Nbre de réactions 25 préparations
Échelle de préparation > ADN plasmidique de 1 mg (de grande taille), > ADN plasmidique de 200 µg (de grande taille)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit de purification plasmidique
Quantité 25 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN plasmide
Heure du test 90 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 25 Preps PURELINK ENDOFREE MAXI PLASMID
Mention d'avertissement
  • Attention||Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P264-Se laver la peau soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser u sable sec, un agent chimique sec ou dela mousse resistante l'alcool pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, e