Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
Description
Le protocole simple sans précipitation donne jusqu’à 0,4 mg de plasmide, adapté aux transfections standard et à toutes les applications de biologie moléculaire telles que le clonage et le séquençage.
- Protocole ultra-rapide : des colonnes innovantes à base de silice permettent la purification d’ADN plasmidique de qualité transfection en moins de 30 minutes
- Plasmide de faible taux d’endotoxine : le plasmide résultant contient 1 EU/µg d’endotoxines
- Rendements élevés : atteignant jusqu’à 0,4 mg d’ADN plasmidique de haute qualité
- Tampons colorés : le kit contient des tampons colorés qui permettent une visualisation sans erreur de la lyse complète des cellules bactériennes et de la neutralisation ultérieure
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Tampon de resuspension, conserver à 4°C dès réception • Tampon de lyse, conserver à température ambiante • Tampon de précipitation, conserver à température ambiante • Tampon de liaison, conserver à température ambiante • Tampon de nettoyage 1, conserver à température ambiante • Tampon de nettoyage 2 (concentré), conserver à température ambiante • Tampon d’élution, conserver à température ambiante • Ensembles de colonnes, conserver à température ambiante • Filtres pour seringue, conserver à température ambiante • Pistons de seringue, conserver à température ambiante • Tubes de prélèvement, conserver à température ambiante |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Balance | Midi |
| À utiliser avec (application) | Clonage, PCR |
| Nbre de réactions | 25 préparations |
| Échelle de préparation | Culture d’entrée à mini échelle de 25 à 100 ml pour obtenir des rendements jusqu’à 200 µg |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Kit de purification plasmidique |
| Quantité | 25 préparations |
| Afficher plus |