Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
Description
Le protocole simple sans précipitation donne jusqu’à 0,4 mg de plasmide, adapté aux transfections standard et à toutes les applications de biologie moléculaire telles que le clonage et le séquençage.
- Protocole ultra-rapide : des colonnes innovantes à base de silice permettent la purification d’ADN plasmidique de qualité transfection en moins de 30 minutes
- Plasmide de faible taux d’endotoxine : le plasmide résultant contient 1 EU/µg d’endotoxines
- Rendements élevés : atteignant jusqu’à 0,4 mg d’ADN plasmidique de haute qualité
- Tampons colorés : le kit contient des tampons colorés qui permettent une visualisation sans erreur de la lyse complète des cellules bactériennes et de la neutralisation ultérieure
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Tampon de resuspension, conserver à 4°C dès réception • Tampon de lyse, conserver à température ambiante • Tampon de précipitation, conserver à température ambiante • Tampon de liaison, conserver à température ambiante • Tampon de nettoyage 1, conserver à température ambiante • Tampon de nettoyage 2 (concentré), conserver à température ambiante • Tampon d’élution, conserver à température ambiante • Ensembles de colonnes, conserver à température ambiante • Filtres pour seringue, conserver à température ambiante • Pistons de seringue, conserver à température ambiante • Tubes de prélèvement, conserver à température ambiante |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Balance | Midi |
| À utiliser avec (application) | Clonage, PCR |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Échelle de préparation | Culture d’entrée à mini échelle de 25 à 100 ml pour obtenir des rendements jusqu’à 200 µg |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Kit de purification plasmidique |
| Quantité | 50 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PureLink Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Isopropanol