Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Description
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
Isoler des rendements élevés d’ARN total avec une faible contamination de l’ADN génomique à partir d’échantillons de bactéries, de levures, de plantes ou de mammifères.
La procédure d’une heure ne nécessite aucune manipulation ni élimination des déchets organiques. L’ARN se lie à une membrane de silice et les impuretés sont éliminées par lavage par filtration sous vide ou centrifugation. L’ARN total haute pureté est élué dans de l’eau exempte de RNase ; idéal pour une utilisation dans une variété d’applications, notamment la RT-PCR, la qPCR, le transfert Northern et les dosages de protection des nucléases.
Conception améliorée des plaques
Le kit de purification d’ARN total Purelink™ Pro 96 offre des plaques à demi-jupe à 96 puits optimisées pour des performances et des résultats améliorés. En outre, les buses de plaque avec col annulaire empêchent la contamination croisée des échantillons et améliorent le séchage de la membrane de silice pour empêcher le transfert d’éthanol. De plus, le traitement des échantillons peut être effectué manuellement à l’aide d’un collecteur à vide de paillasse, par centrifugation (a 2 250 x g) ou avec une plateforme automatisée de manipulation des liquides. La structure des plaques à demi-jupe est compatible avec la plupart des collecteurs de vide des stations de travail robotisées.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • 150 ml de tampon de lyse Purelink Pro 96 ; conserver à température ambiante • 250 ml de tampon de lavage I Purelink Pro 96 ; température ambiante • 250 ml de tampon de lavage II Purelink Pro 96 ; température ambiante • 75 ml d’eau sans RNase Purelink Pro 96 ; température ambiante • 4 plaques filtrantes d’ARN total Purelink à 96 puits ; température ambiante • 4 plaques d’élution Purelink Pro 96 ; température ambiante |
| Isolation Technology | Plaque de silice |
| Temps de purification | 25 min. (Après homogénéisation des échantillons) |
| Volume d’élution | 45 à 170 μl |
| Type d’échantillon | Bactéries, cellules, plante, tissu, levures, échantillons sanguins, cultures cellulaires, cellules d’insectes, cellules de mammifères |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (équipement) | Biomek™ FX, systèmes robotiques de manipulation de liquides, collecteur à vide, Eppendorf epMotion™, centrifugeuse, TECAN Freedom Evo™, TECAN Genesis™ |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques |
| Type de produit | Kit de purification d’ARN |
| Show More |
Safety and Handling
- PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Protein denaturant,Thiocyanic acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.