Learn More
Invitrogen™ RNase A (20 mg/ml) PureLink™
Code produit 10618703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618703 10 mL 1 pièce
11508686 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10618703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12091021
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Une ribonucléase pancréatique bovine qui clive l’ARN premier brin
  • La RNase A (ribonucléase A) est une ribonucléase pancréatique bovine qui clive l’ARN simple brin
  • Elle permet d’isoler l’ADN exempt d’ARN
Concentration
  • 20 mg de RNase A/ml dans 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Un flacon de 10 ml
Conserver entre 2°C et 8°C.
Concentration 20 mg/ml
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits UltraPure
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide