Learn More
Invitrogen™ RNase A (20 mg/ml) PureLink™
Code produit 11508686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11508686 25 ml 25mL
10618703 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11508686 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12091039
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Le système de purification de plasmides Purelink 96 est disponible en kit complet. Il comprend des plaques filtrantes, des plaques réceptrices, un rouleau poreux à l’air, un ruban d’impression, des blocs de croissance, un tampon de lyse, un tampon TE et un tampon de suspension cellulaire. Des composants RNase A. sont également disponibles séparément. Les plaques de purification de plasmides Purelink 384 sont disponibles en boîtes de 25. Le tampon de pré-lyse Purelink 384 est également disponible séparément.
Une ribonucléase pancréatique bovine qui clive l’ARN premier brin
  • La RNase A (ribonucléase A) est une ribonucléase pancréatique bovine qui clive l’ARN simple brin
  • Elle permet d’isoler l’ADN exempt d’ARN
Concentration
  • 20 mg de RNase A/ml dans 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Flacon de 1 x 25 ml.
Conserver entre 2 et 8°C.
Concentration 20 mg/ml
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits UltraPure
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide