Learn More
Labcon™ Plaques PCR PurePlus™ de 0,2 ml, à 96 puits, à demi jupe pour des thermocycleurs en temps réel
Description
- Blanc opaque
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur en temps réel |
| Type de jupe | Demi |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,2 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100/Carton |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Afficher plus |