Learn More
Labcon Plaques PCR à 96 puits de 0,2 ml PurePlus™ pour les thermocycleurs populaires
Description
- Plaque PCR
- Plaques PCR plates à 96 puits pour la plupart des thermocycleurs
- Avec grille de référence imprimée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte |
| Gamme de produits | PurePlus |
| Couleur | Assortiment |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés |
| Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 ml |
| Afficher plus |