Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell de 2,5 ml PurePlus™ avec puits carrés
Description
- Plaque à puits profonds
- Plaques à 96 puits DeepWell avec puits carrés à fond plat
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte |
| Gamme de produits | PurePlus |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Plaque, Deep Well |
| Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |