Learn More
Labcon™ Plaque PCR PurePlus™ de 25 μl, 384 puits avec jupe pour thermocycleurs populaires
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Utilisable au congélateur
Spécification
Spécification
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 25 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100/Carton |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Quantité | 10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte |
| Afficher plus |