Learn More
Labcon™ Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits ronds et fond conique
Code produit 17577926
Change view
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
1 mL
2 mL
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du puits unitSize
17577926 2 mL 5 pièces
17587926 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17577926 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 39015200009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaques DeepWell à puits profonds avec coin d’enregistrement entaillé.
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Volume (métrique) du puits 2 mL
Type de puits Rond, fond conique (puits en V)
Modèle de puits 96 puits