Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Spécification
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 0,1 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 100/Carton |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Longueur (métrique) | 128,6 mm |
| Largeur (métrique) | 96,2 mm |
| Hauteur (métrique) | 16,6 mm |