Learn More
Labcon™ Plaques PCR à 96 puits PurePlus™ pour Roche™ Lightcycler™
Code produit 17597946 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Naturel
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17597946 Naturel 10 pièces
17507956 Blanc 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17597946 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 39625200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.59€
    39.36€ / 10 pièces
    Économisez 49.23€
    55% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces plaques PCR à 96 puits sont de couleur naturelle ou blanches opaques.
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0,1 mL
Nbre de puits 96
Nbre par carton 100/Carton
Nb par paquet 10/paquet
Longueur (métrique) 128,6 mm
Largeur (métrique) 96,2 mm
Hauteur (métrique) 16,6 mm