Learn More
Labcon™ PurePlus™ Plaques PCR à cadre solide
GREENER_CHOICE
Code produit 30280325 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
Nbre de puits:
96
384
Volume (métrique) des puits:
25 μl
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement
30280325 16 x 24 384 25 μl 100 pièces
30280319 12 x 8 96 0,1 ml 100 pièces
30280314 12 x 8 96 0,2 ml 100 pièces
30280324 24 x 16 384 25 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30280325 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 39885200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00€
    958.68€ / 100 pièces
    Économisez 23.32€
    2% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Labcon Les plaques PCR Solid Frame sont fabriquées avec deux matériaux pour améliorer leur adaptation aux thermocycleurs et permettre un cycle rapide.
  • Fabriqué avec un cadre rigide en polycarbonate renfermant des puits de réaction en polypropylène
  • Disponibles dans des modèles adaptés aux principaux cyclistes et pouvant être congelés (-80 °C).
  • Choisissez entre une capacité de puits de 96 ou 384.
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format Norme SBS
Array 16 x 24
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement 10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaque PCR
Type de jupe Jupe complète
Matériau Polycarbonate
Volume (métrique) des puits 25 μl
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) PCR
Compatibilité à haut débit Oui
Exempt de RNase Oui
Couleur du puits Transparent
Fit for Purpose Prêt pour la PCR