Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type long PureTouch
BIOPHARMA
Code produit 15968910 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
20 paires
300 paires
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15968910 Moyen 20 paires
15797029 Standard 300 paires
15978910 Standard 20 paires
15787029 Moyen 300 paires
15777029 Grande 300 paires
15958910 Grande 20 paires
15707039 XL 300 paires
15988910 XL 20 paires
15874084 2XL 300 paires
15998910 2XL 20 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15968910 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur GLFFM
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
  • À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
  • Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
  • Robustes et lavables pour une réutilisation
  • Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
  • Épaisseur : 2 mm ± 10 %
  • Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Matériau Nylon
Dimensions Moyen
Type de doigt Complet
À utiliser avec (application) Prévention des allergies et des irritations
Type de manchette de gant Tricoté
Couleur de l’ourlet Orange
Yarn Weight 21,5 g