Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type demi-doigts PureTouch
BIOPHARMA
Code produit 15908920 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
20 paires
300 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15908920 Grande 20 paires
15737039 Standard 300 paires
15928920 Standard 20 paires
15727039 Moyen 300 paires
15918920 Moyen 20 paires
15717039 Grande 300 paires
15747039 XL 300 paires
15938920 XL 20 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15908920 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur GLHFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.48€
    32.71€ / 20 paires
    Économisez 1.77€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
  • À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
  • Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
  • Robustes et lavables pour une réutilisation
  • Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
  • Épaisseur : 2 mm ± 10 %
  • Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Matériau Nylon
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Type de doigt Demi
À utiliser avec (application) Prévention des allergies et des irritations
Type de manchette de gant Tricoté
Couleur de l’ourlet Bleu
Yarn Weight 21,5 g