Description
- À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
- Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
- Robustes et lavables pour une réutilisation
- Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
- Épaisseur : 2 mm ± 10 %
- Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Spécification
Spécification
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Hand | Ambidextres |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Dimensions | Moyen |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de doigt | Demi |
| À utiliser avec (application) | Prévention des allergies et des irritations |
| Afficher plus |