Description
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifications / conformité (Europe) | Qualité BPF A/B/C/D |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1 |
| Couleur | Bleu clair |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Afficher plus |