Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Gants en nitrile blanc HG3 Smooth (SGX)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17334330 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17334330 Standard 1000 pièces
17354330 XS 1000 pièces
17324330 Moyen 1000 pièces
17314330 Grande 1000 pièces
17344330 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17334330 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur CLN3231SM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
  • Faibles concentrations de particules et niveaux d'endotoxines grâce à des lavages répétés à l'eau déminéralisée et à la chloration
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm