Description
- Faibles concentrations de particules et niveaux d'endotoxines grâce à des lavages répétés à l'eau déminéralisée et à la chloration
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifications / conformité (Europe) | Qualité BPF A/B/C/D |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Afficher plus |