Learn More
Labconco™ Station avec accès ouvert PuriCare™
Code produit 11701479 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
HEPA
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre
11701479 HEPA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11701479 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3820020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La station de transfert à accès ouvert PuriCare™ offre une efficacité optimale pour les opérations de changement de cage. L’accès ouvert sur deux côtés offre un espace de travail suffisant pour permettre à un ou deux opérateurs de transférer les animaux des cages sales aux cages propres.
La station de transfert à accès ouvert PuriCare™ offre une efficacité optimale pour les opérations de changement de cage. L’accès ouvert sur deux côtés offre un espace de travail suffisant pour permettre à un ou deux opérateurs de transférer les animaux des cages sales aux cages propres. L’enceinte assure la protection du personnel, des animaux et de l’environnement. Le débit d’air vertical à filtration HEPA fournit de l’air pur de classe 100 dans la zone de travail pour protéger les animaux contre la contamination croisée. L’air ambiant est aspiré dans des grilles situées sur le plan de travail, directement sous les ouvertures du châssis, pour assurer le confinement et protéger l’opérateur des allergènes. L’air contaminé à l’intérieur de l’enceinte est filtré de sorte que l’air exempt de particules soit rejeté dans la pièce, protégeant ainsi l’environnement.
  • Grande surface de travail permettant d’accueillir des cages standard pour rongeurs
  • Élévation hydraulique électrique pour un réglage de la hauteur infini de 36,5 po à 47 po par simple pression d’un bouton
  • Châssis encastrés et inclinés pour une visualisation optimale sans éblouissement
  • Grandes ouvertures du châssis de 14 po de hauteur pour s’adapter à différentes tailles de cage avec freins
  • Grandes roulettes en polyuréthane, non marquantes de 5 po de diamètre
  • Deux filtres HEPA efficaces à 99,99 % pour piéger les allergènes
  • Vitesse de descente nominale de 55 fpm.
  • Préfiltres supérieurs et inférieurs à usage unique, économiques
  • Moteur / ventilateur et rotors à vitesse variable
  • Air exempt de particules de classe ISO 5 (anciennement classe 100)
  • Cordon d’alimentation monté en haut à droite, rétractable, orange de sécurité, 9 m (28 pi) sur le modèle 115 V
  • Deux barres à pousser / tirer sur le côté droit pour faciliter le transport
  • Deux éclairages fluorescents de 32 W
  • Deux manomètres Minihelic faciles à lire et conformes à la norme ADA
  • Interrupteurs d’éclairage et de ventilation conformes à la norme ADA
  • Prise double électrique conforme à la norme ADA
  • La conception de débit d’air à passage unique sans recirculation dans l’enceinte permet d’éviter tout stress thermique et toute accumulation d’odeurs.
  • Surface de travail creuse en acier inoxydable de type 304
  • L’extérieur est en acier durable recouvert d’époxy gris et blanc glacier
  • Garantie complète pièces et main d’œuvre de trois ans
Spécification
Type de filtre HEPA
Hauteur (impériale) 36,5 à 47 in
Garantie 3 ans