Learn More
Labconco™ Station d’élimination des litières de petite taille pour animaux PuriCare™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
La station de 3 pi de large s’adapte facilement aux espaces exigus. La zone d’accès offre une grande liberté de mouvement. Le grand conteneur permet d’accueillir les grandes cages de rat ou de hamster ainsi que les petites cages de souris. Le grand conteneur de déchets peut accueillir des sacs poubelle de taille standard (40 gallons), ce qui permet de réduire la fréquence d’élimination des déchets. La plateforme sur roulettes se fixe solidement sur le conteneur de déchets pour en faciliter le transport.
La station d’élimination des litières PuriCare™ protège l’opérateur contre les particules en suspension dans l’air générées lors de l’élimination des litières. L’air ambiant est aspiré à l’avant de l’enceinte, empêchant ainsi les aérosols de s’échapper dans la salle. Avant de quitter l’enceinte, 100 % de l’air passe par un préfiltre qui retient les grosses particules. L’air traverse ensuite un filtre HEPA d’évacuation, protégeant ainsi l’environnement. Un filtre d’évacuation en aluminium et carbone activé à usage unique, monté sur le dessus, élimine les odeurs et autres contaminants gazeux.
- Feuille d’air aérodynamique en acier inoxydable pour diriger le débit d’air dans l’enceinte afin d’assurer le confinement
- Baffle arrière pour optimiser le débit d’air et assurer une distribution uniforme de l’air sur la zone de travail
- Panneau supérieur intérieur pour protéger le préfiltre et le filtre HEPA
- Grand récipient carré de 12 po avec anneau de protection en plastique extrudé
- Grand conteneur de déchets de 44 gallons, de puissance industrielle, homologué NSF
- Plateforme pour conteneurs de déchets en polyéthylène haute densité avec roulettes de 3 po de diamètre
- Grande ouverture d’accès de 34,5 x 15,3 po (largeur x hauteur)
- Grande roulettes en polyuréthane non marquantes de 5 po de diamètre avec freins pour la mobilité
- Indicateur d’état du filtre à deux voyants
- Interrupteurs d’éclairage et de ventilation montés à l’avant facilement accessibles
- Filtre d’évacuation HEPA efficace à 99,99 %
- Préfiltre d’évacuation à usage unique et économique
- Filtre d’évacuation en oxyde d’aluminium et carbone activé monté sur le dessus permettant d’adsorber les odeurs et autres contaminants gazeux
- Ventilateur à vitesse variable avec contrôle à semi-conducteurs
- Éclairage fluorescent de 20 W
- Parois intérieures, arrière, panneau supérieur, baffle arrière et plan de travail en acier inoxydable de type 304
- Extérieur en acier de calibre 18, recouvert d’époxy blanc glacier résistant
- Garantie complète pièces et main d’œuvre de trois ans
- 3 m (10 pi), cordon à 3 fils
Spécification
Spécification
| Type de filtre | HEPA |
| Ampérage | 3 A |
| Certifications/Conformité | CE, UL |
| Profondeur (impériale) intérieure | 35 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 88,9 cm |
| À utiliser avec (application) | Élimination des litières |
| Hauteur (impériale) intérieure | 74,8 in |
| Hauteur (métrique) intérieure | 190 cm |
| Tension | 230 V |
| Poids (impériale) | 400 lb |
| Afficher plus |