Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 4 D avec fiche UE
Code produit 16607525
Change view
Click to view available options
Comprend:
Interrupteur de niveau externe
Pas d’interrupteur de niveau externe
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
16607525 Interrupteur de niveau externe 1 pièce
16617515 Pas d’interrupteur de niveau externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16607525 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003247
Distillateur d’eau (entièrement automatique) pour une double distillation, adapté pour paillasse et montage mural
  • Composants et matériaux :
    • Interrupteur principal avec voyant témoin pour la surveillance des deux étapes de distillations à l’avant de l’unité
    • Vanne en verre borosilicaté 3.3 avec piston en PTFE pour un seul distillat
    • Sortie avec protection anti-poussière en verre borosilicaté 3.3 pour double distillat
    • Premier étage du condenseur (bobine de refroidissement) en acier inoxydable
    • Deuxième étage du condenseur (bobine de refroidissement) dont baffle en verre borosilicaté DURAN™ 3.3
    • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
    • Élément chauffant et évaporateur en acier inox
    • Dispositif de coupure en cas de niveau d’eau insuffisant à double action grâce à l’interrupteur avec flotteur et l’interrupteur de sécurité thermostatique
    • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques :
    • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
    • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
    • La consommation d’eau inutile est évitée
    • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage
    • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
    • Surveillance électronique de la contamination du distillateur avec arrêt de distillation et affichage des instructions de nettoyage
    • Contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation
    • Boîtier à double paroi
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,2 μS/cm
    • Phase de conductivité 2 : 25°C, 1,6 μS/cm
    • Sortie de production : 4 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 7 kW
    • Consommation électrique max. : 7 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 2 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 550 x 280 x 570 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 400 V, 3/N/PE ; 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche (CEI 60309, 5 pôles, CEE, rouge, 16 A)
Spécification
Conductivité À 25°C : 1,6 μs/cm
Comprend Interrupteur de niveau externe
Tension 400 V