Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 4 DG avec fiche UE
Product Code. 16647515
Change view
Click to view available options
Comprend:
Interrupteur de niveau externe
Pas d’interrupteur de niveau externe
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
16647515 Pas d’interrupteur de niveau externe 1 pièce
16627525 Interrupteur de niveau externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16647515 Supplier Lauda™ Supplier No. L003024
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Distillateur d’eau (entièrement automatique) en verre pour une double distillation, adapté pour paillasse et montage mural
  • Composants et matériaux :
    • Retrait du distillat par le raccord de tuyau sur le côté droit
    • Évaporateurs, condenseurs et débordements en verre borosilicaté DURAN™ 3.3
    • Condenseurs avec protection contre les gouttes
    • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
    • Éléments chauffants à revêtement en quartz
    • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques :
    • Stérilisation des condenseurs par vapeur
    • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
    • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
    • Affichage du procédé de distillation grâce à un écran frontal facilement amovible, incassable et anti-buée
    • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
    • Contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation
    • Le contrôle du niveau d’eau dans la chaudière coupe automatiquement l’alimentation en cas de manque d’eau
    • Le détecteur électronique d’impuretés a un impact sur le rinçage et le nettoyage de l’évaporateur grâce au changement automatique de l’eau
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,2 μS/cm
    • Phase de conductivité 2 : 25°C, 1,6 μS/cm
    • Sortie de production : 4 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 5,8 kW
    • Consommation électrique max. : 5,8 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 2,4 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 650 x 365 x 390 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 400 V, 3/N/PE ; 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche (CEI 60309, 5 pôles, CEE, rouge, 16 A)
Specifications
Conductivité À 25°C : 1,6 μs/cm
Comprend Pas d’interrupteur de niveau externe
Tension 400 V