Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 4 G avec fiche CEE7/7 et alimentation en eau séparée
Code produit 16677525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16677525 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16677525 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003258
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Distillateur d’eau en verre pour distillation simple (entièrement automatique), adapté pour paillasse et montage mural
  • Retrait du distillat par le raccord de tuyau sur le côté droit
  • Évaporateurs, condenseurs et débordements en DURAN™ / verre borosilicaté 3.3
  • Condenseurs avec protection contre les gouttes
  • Stérilisation des condenseurs par vapeur
  • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
  • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
  • Évite la consommation inutile d’eau
  • Affichage du procédé de distillation grâce à un écran frontal facilement amovible, incassable et anti-buée
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
  • Contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation
  • Le contrôle du niveau d’eau dans la chaudière coupe automatiquement l’alimentation en cas de manque d’eau
  • Le détecteur électronique d’impuretés a un impact sur le rinçage et le nettoyage de l’évaporateur grâce au changement automatique de l’eau
  • Éléments chauffants à revêtement en quartz
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Options incluses :
    • Avec alimentation en eau séparée, pour alimenter l’évaporateur avec de l’eau prétraitée
    • Connecteur pour flexible de 1/2 po
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,2 μS/cm
    • Sortie de production : 3,4 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 3 kW
    • Consommation électrique max. : 3 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 1,2 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 650 x 200 x 390 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Conductivité À 25°C : 2,2 μs/cm
    Tension 230 V