Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 4 R avec fiche CEE7/7 et alimentation en eau séparée
Code produit 16637525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16637525 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16637525 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003254
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Distillateur d’eau pour une seule distillation (entièrement automatique) avec cuve de stockage, adapté pour la paillasse et montage mural
  • La cuve de stockage de distillat peut contenir deux fois la capacité horaire du distillateur
  • Retrait du distillat par le robinet de vidange avec position continue et tactile
  • Condenseur (bobine de refroidissement) dans la cuve de stockage, facilement échangeable
  • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
  • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
  • La consommation d’eau inutile est évitée
  • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
  • Surveillance électronique de la contamination du distillateur avec arrêt de distillation et affichage des instructions de nettoyage
  • Remplissage automatique de la cuve de stockage après élimination du distillat, contrôlé par détection électronique du niveau
  • Dispositif de coupure thermostatique en cas de niveau d’eau insuffisant
  • Élément chauffant, évaporateur, cuve de stockage et condenseur en acier inox
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Boîtier à double paroi
  • Options incluses :
    • Avec alimentation en eau séparée, pour alimenter l’évaporateur avec de l’eau prétraitée
    • Connecteur pour flexible de 1/2 po
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,3 μS/cm
    • Sortie de production : 3,4 l/min
    • Volume de la cuve : 8 L
    • Puissance max de l’élément chauffant : 3 kW
    • Consommation électrique max. : 3 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 0,8 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 620 x 330 x 460 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Conductivité À 25°C : 2,3 μs/cm
    Tension 230 V