Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 8 G avec fiche UE
Code produit 16697515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Interrupteur de niveau externe
Pas d’interrupteur de niveau externe
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16697515 Interrupteur de niveau externe 1 pièce
16697505 Pas d’interrupteur de niveau externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16697515 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003246
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Distillateur d’eau en verre pour distillation simple (entièrement automatique), adapté pour paillasse et montage mural
  • Composants et matériaux :
    • Retrait du distillat par le raccord de tuyau sur le côté droit
    • Évaporateurs, condenseurs et débordements en verre borosilicaté DURAN™ 3.3
    • Condenseurs avec protection contre les gouttes
    • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
    • Éléments chauffants à revêtement en quartz
    • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques :
    • Stérilisation des condenseurs par vapeur
    • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
    • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
    • Affichage du procédé de distillation grâce à un écran frontal facilement amovible, incassable et anti-buée
    • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
    • Contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation
    • Le contrôle du niveau d’eau dans la chaudière coupe automatiquement l’alimentation en cas de manque d’eau
    • Le détecteur électronique d’impuretés a un impact sur le rinçage et le nettoyage de l’évaporateur grâce au changement automatique de l’eau
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,2 μS/cm
    • Sortie de production : 8 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 6 kW
    • Consommation électrique max. : 6 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 2,4 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 650 x 365 x 390 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 400 V, 3/N/PE ; 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche (CEI 60309, 5 pôles, CEE, rouge, 16 A)
Spécification
Conductivité À 25°C : 2,2 μs/cm
Comprend Interrupteur de niveau externe
Tension 400 V