Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 8 R avec fiche UE
Code produit 16657505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
400 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16657505 400 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16657505 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3615.00€
    2780.00€ / 1 pièces
    Économisez 835.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Distillateur d’eau pour une seule distillation (entièrement automatique) avec cuve de stockage, adapté pour la paillasse et montage mural
  • La cuve de stockage de distillat peut contenir deux fois la capacité horaire du distillateur
  • Retrait du distillat par le robinet de vidange avec position continue et tactile
  • Condenseur (bobine de refroidissement) dans la cuve de stockage, facilement échangeable
  • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
  • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
  • La consommation d’eau inutile est évitée
  • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
  • Surveillance électronique de la contamination du distillateur avec arrêt de distillation et affichage des instructions de nettoyage
  • Remplissage automatique de la cuve de stockage après élimination du distillat, contrôlé par détection électronique du niveau
  • Dispositif de coupure thermostatique en cas de niveau d’eau insuffisant
  • Élément chauffant, évaporateur, cuve de stockage et condenseur en acier inox
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Boîtier à double paroi
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,3 μS/cm
    • Sortie de production : 8 l/min
    • Volume de la cuve : 16 L
    • Puissance max de l’élément chauffant : 6 kW
    • Consommation électrique max. : 6 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 1,2 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 780 x 410 x 540 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 400 V, 3/N/PE ; 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche (CEI 60309, 5 pôles, CEE, rouge, 16 A)
  • Spécification
    Conductivité À 25°C : 2,3 μs/cm
    Tension 400 V