Learn More
Thermo Scientific™ Eau purifiée pour microbiologie
Description
Réalisez la dilution d’échantillons destinés à un examen microbien ou assurez la stérilité de vos appareils et équipements avec l’eau purifiée Thermo Scientific™ Oxoid™. Les flacons sont livrés avec bouchon à vis pour une facilité d’utilisation.
Utilisez de l’eau purifiée comme liquide de dilution et de rinçage.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Eau purifiée pour microbiologie |
| Format | Flacons de sirop |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Eau purifiée |
| Poids plein | 100,0 g + 1,5 g |
| Type d’emballage | Dix flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte |
| Quantité | 10 X 100 ml dans 125 ml de sirop |