Learn More
Purine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453669 1 g 1g
15463669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60999.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-73-0 | Molecular Formula: C5H4N4 | Molecular Weight: 120.115 g/mol
Purine is a nucleotide base for proteomics research. It is also a significant component of many biomolecules such as adenine triphosphate, guanine triphosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotinamide adenine dinucleotide and coenzyme. Further, it is useful in medicinal chemistry as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La purine est une base de nucléotides pour la recherche protéomique. Il s’agit également d’un important composant de nombreuses biomolécules telles que l’adénine triphosphate, la guanine triphosphate, l’adénosine monophosphate cyclique, la nicotinamide adénine dinucléotide et le coenzyme. En outre, elle est utile en chimie médicale comme bloc de construction.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-73-0
Formule moléculaire C5H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 120.115
Numéro MDL MFCD00079221
Clé InChI KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
CID PubChem 1044
ChEBI CHEBI:17258
Nom IUPAC 7H-purine
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Purine
Point de fusion 215°C to 217°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3200
Merck Index 14,7942
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals