Learn More
Purine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10666142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10666142
Marque: Thermo Scientific Acros 131670010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-73-0 | C5H4N4 | 120.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-73-0
Numéro MDL MFCD00079221
Clé InChI KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
CID PubChem 1044
ChEBI CHEBI:17258
Nom IUPAC 7H-purine
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Purine
Point de fusion 214°C to 217°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H4N4
Quantité 1 g
Beilstein 26, 354
Merck Index 15, 8052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,toluene,acetone,hot ethylacet
Poids moléculaire (g/mol) 120.11
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux