Learn More
Purine, TRC
Code produit 30421077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421077 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP840288100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Purine
CAS 120-73-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5H4N4
Quantité 100 mg
Synonyme 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
SMILES C1=C2C(=NC=N1)NC=N2
Nom IUPAC 7H-purine
Poids moléculaire (g/mol) 120.11
Poids de la formule 120.0436
Pourcentage de pureté >95