Learn More
Haika Puro Gants d'examen en nitrile CX335
Descripción
- Présentation Puro CX335 - la solution ultime pour vos besoins en salles blanches
- Ces gants en nitrile à usage unique offrent une protection et un confort exceptionnels, vous permettant de travailler avec une sensibilité et une dextérité optimales.
- Grâce à sa conception sans poudre et non stérile, le Puro Le CX335 offre le plus haut niveau de résistance à la perforation, vous permettant de travailler en toute confiance sans risque de déchirures ou de perforations.
- Le bord perlé assure un maintien sûr et empêche les gants de glisser, tandis que les gants ISO Le classement de classe 5 garantit qu'ils répondent aux normes les plus élevées en matière de propreté et de pureté.
- La classification AQL 1.5 des gants garantit également leur qualité supérieure, conforme ou supérieure aux normes de l'industrie.
- Ces gants sont parfaitement adaptés à une vaste gamme d'applications, allant des produits pharmaceutiques et biotechnologiques à la microélectronique et aux semi-conducteurs.
- Si vous recherchez un gant pour salle blanche offrant la combinaison ultime de confort, de protection et de sensibilité, ne cherchez pas plus loin que Puro CX335
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | ISO 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374, ISO 9001:2015 |
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?