Learn More
Minebea Intec™ Balances de Sol Puro™
Code produit 17798949
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1 000 x 1 000 x 105 mm
1 250 x 1 250 x 105 mm
1 500 x 1 500 x 105 mm
Comprend:
Indicateur en plastique, cadre en acier au carbone peint, plaque de charge en acier inoxydable, port USB-C
Indicateur en plastique, cadre et plaque de charge en acier au carbone peint, port USB-C, affichage du poids de 35 mm
Indicateur en plastique, cadre et plateau de charge en acier inoxydable, port USB-C, affichage du poids de 35 mm.
Capacité:
1 500 kg
3 000 kg
Précision affichage:
0,5 kg
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Comprend Capacité Précision affichage Conditionnement
17798949 1 500 x 1 500 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre en acier au carbone peint, plaque de charge en acier inoxydable, port USB-C 1 500 kg 0,5 kg 1 pièce
17738949 1 000 x 1 000 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plaque de charge en acier au carbone peint, port USB-C, affichage du poids de 35 mm 1 500 kg 0,5 kg -
17748949 1 000 x 1 000 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plateau de charge en acier inoxydable, port USB-C, affichage du poids de 35 mm. 1 500 kg 0,5 kg 1 pièce
17758949 1 250 x 1 250 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plaque de charge en acier au carbone peint, port USB-C, affichage du poids de 35 mm 1 500 kg 0,5 kg 1 pièce
17768949 1 250 x 1 250 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plateau de charge en acier inoxydable, port USB-C, affichage du poids de 35 mm. 1 500 kg 0,5 kg 1 pièce
17778949 1 500 x 1 500 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plaque de charge en acier au carbone peint, port USB-C, affichage du poids de 35 mm 1 500 kg 0,5 kg -
17788949 1 500 x 1 500 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plaque de charge en acier au carbone peint, port USB-C, affichage du poids de 35 mm 3 000 kg 1 kg -
17708959 1 500 x 1 500 x 105 mm Indicateur en plastique, cadre et plateau de charge en acier inoxydable, port USB-C, affichage du poids de 35 mm. 3 000 kg 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17798949 Fournisseur Minebea Intec™ Code fournisseur EF4PRRS15003d
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 500 kg
Dimensions (L x l x H) 1 500 x 1 500 x 105 mm
Type de produit Floor Scale
Type d’affichage Backlit LCD
Comprend Indicateur en plastique, cadre en acier au carbone peint, plaque de charge en acier inoxydable, port USB-C
Précision affichage 0,5 kg
Temps de stabilisation 1 sec.
Type de protection IP43 (Indicator), IP67 (Platform)