Learn More
Puromycine, 10 mg/ml dans de l’eau distillée, stérilisée par filtration, Thermo Scientific Chemicals
Description
Puromycin is also used as a substrate of Mdr-1. It is been widely used in cell culture applications. It also induces apoptosis which was found as parallel apoptosis caused by deprivation of neuronal growth factor (NGF) in developing chick sympathetic neurons; however, this apoptotic activity can be inhibited by several transcriptional inhibitors such as: actinomycin D and α-amanitin (sc-202440) which has lead researchers to hypothesize that apoptosis is triggered through the transcription of particular genes. Shown to arrest cells in G2/M phase. Puromycin is an inhibitor of CD13 and DPP7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La puromycine est également utilisée comme substrat de Mdr-1. Elle est largement utilisée dans les applications de culture cellulaire. Elle induit également l’apoptose qui a été décrite comme apoptose parallèle provoquée par la privation du facteur de croissance neuronale (NGF) dans le développement des neurones sympathiques du poussin. Cependant, cette activité apoptotique peut être inhibée par plusieurs inhibiteurs transcriptionnels tels que l’actinomycine D et la α-amanitine (sc-202440), ce qui a amené les chercheurs à supposer que l’apoptose était déclenchée par la transcription de gènes particuliers. Il a été démontré qu’elle arrêtait les cellules en phase G2/M. La puromycine est un inhibiteur de CD13 et DPP7.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml à 20°C).
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. La concentration optimale de la puromycine varie selon les lignées cellulaires. Généralement, la concentration de travail pour la culture de cellules eucaryotes est de 1-10 µ g/ml
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Puromycin dihydrochloride |
| Type | Puromycin Dihydrochloride |
| Forme physique | Liquide |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1 mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml at 20°C). |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5)-5-[6-(diméthylamino)purine-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]-3-(4-méthoxyphényl)propanamide |
Sécurité et traitement
- Puromycin, 10 mg/ml in distilled water
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin